Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
28 ml
30 ml
Quantité:
125/boîte
500/boîte
Conditionnement:
125 pièces
500 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique de type III |
| Volume (métrique) | 28 ml |
| À utiliser avec (application) | Convient aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture |
| Type de goulot | À vis |
| Modèle | Tubulaire |
| Type de filetage | À vis |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |