Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis fixés
Code produit. 14863562 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
28 ml
30 ml
Matériau du bouchon:
Aluminium
Polypropylène
Conditionnement:
144 pièces
20 pièces
Code produit. 14863562
Marque: Fisherbrand™ 128044F
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient au stockage des milieux pathologiques. Les flacons en verre moulé et transparent Fisherbrand™, avec bouchons à vis fixés, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.
  • Avec col vissant
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Avec bouchon en caoutchouc et en aluminium ou bouchon en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 30 ml
Type de goulot À vis
Type de filetage À vis
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 83 mm
Quantité 144/boîte
Type Flacon universel
Taille du bouchon 28 mm