Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis fixés
Convient au stockage des milieux pathologiques. Les flacons en verre moulé et transparent Fisherbrand™, avec bouchons à vis fixés, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.
46.60€ - 166.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de goulot | À vis |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
14803572
|
Fisherbrand™
|
28 ml | Aluminium |
46.60€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
14863562
|
Fisherbrand™
|
30 ml | PP |
166.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Avec col vissant
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs capacités
- Avec bouchon en caoutchouc et en aluminium ou bouchon en PP
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Bouchon à vis | |
Flacon universel |
28 mm | |
À vis | |
Autoclavables | |
83 mm | |
28 mm |