Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie sans agitation JB Academy
Code produit. p-8014662
Click to view available options
Profondeur (métrique):
215 mm
380 mm
590 mm
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
Capacité de chauffage:
1400 W (230V) 1050 W (120V)
350 W (230V et 120V)
800 W (230V)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15107025
Marque: Grant Instruments™ JBA18
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un choix idéal pour les écoles et les collèges nécessitant un bain-marie de qualité simple d’utilisation. Plateau de base inclus en standard. (Le couvercle est vendu séparément.) La gamme JBA comprend trois modèles : 5 l,12 l et18 l.
Un choix idéal pour les écoles et les collèges nécessitant un bain-marie de qualité simple d’utilisation. Plateau de base inclus en standard. La gamme JBA comprend trois modèles : 5 L,12 L et 18 L.
  • Plage de températures ambiantes +5ºC à 95ºC
  • Stabilité : ±0,5ºC
  • Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la température Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires Cuve en acier inoxydable - Acier de qualité supérieure, avec finition polie durable Garantie de 3 ans
Informations sur la commande
Lid is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 18 L
Certifications/Conformité DIN 58966
Gamme de températures Ambiante +5° ; à 95°C
Capacité de chauffage 1400 W (230V) 1050 W (120V)
Matériau Acier inoxydable
Modèle JBA18
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 570 x 335 x 275 mm
Longueur (métrique) 570 mm
Largeur (métrique) 335 mm
Hauteur (métrique) 275 mm
Profondeur (métrique) 590 mm
Poids (métrique) 9 kg
Tension 120/230 V
Puissance 1400 W