Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaire non traité
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
10 m
10 m
1 m
25 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Capillaire non traité |
| Diamètre (métrique) interne | 0,05 mm |
| À utiliser avec (application) | Analyse de LC, LC |
| Longueur (métrique) | 1 m |
| Quantité | 1/boîte |