Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaire non traité
Code produit. p-8012446 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
10 m
10 m
1 m
25 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 pièces
Code produit. 10266271
Marque: Macherey-Nagel™ 723101.25
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Capillaire non traité
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
À utiliser avec (application) Analyse de la préparation de colonnes capillaires, Préparation de colonnes capillaires, LC
Longueur (métrique) 25 m
Quantité 1/boîte