Learn More
Corning™ Untreated Microcarriers
Code produit. 17740698 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Description:
Flacon de 100 g pour microsupport
Flacon de 10 g pour microsupport
Flacon de 500 g pour microsupport
Conditionnement:
100g
10g
500g
Code produit. 17740698
Marque: Corning™ 3772
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Les microsupports Corning sont conçus pour simplifier vos processus de mise à l’échelle. Les microporteurs sont stériles, prêts à l’emploi et disponibles dans des emballages en systèmes fermés pour être utilisés directement avec les bioréacteurs. De plus, les microporteurs sont traités en surface pour améliorer l’adhérence cellulaire, et optimiser le rendement et la viabilité des cellules.
Caractéristiques
  • Homogénéité – Le matériau en polystyrène USP de classe VI fournit une plateforme homogène
  • Performance – Les microporteurs Corning sont proposés avec quatre traitements de surface :
  • Un substrat Corning Synthemax™ II crée une surface synthétique sur les microporteurs pour l’expansion des cellules souches. Utilisez une concentration faible pour les applications MSC et une concentration élevée pour les applications iPS / ES.
  • Le traitement de surface Corning CellBIND™ infuse la surface des microporteurs avec de l’oxygène, améliorant ainsi l’adhérence cellulaire
  • Traitement de surface à charge positive
  • Revêtement de collagène
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Apyrogènes
  • Disponible sous forme de solutions en système fermé
Caractéristiques du produit
  • Taille des microbilles : 125 µm à 212 µm
  • Densité : 1,026 ± 0,004 g/cm³
  • cm²/g : 360
Flacons et conditionnement en systèmes fermés
Les microsupports Corning sont disponibles en flacons de 10 g, stériles et prêts à l’emploi. Ce format permet de sélectionner la quantité de billes à utiliser.
Pendant la phase mature du développement des procédés et de la fabrication, un emballage à système fermé s’avère nécessaire pour maintenir la stérilité et faciliter le chargement des bioréacteurs. Les microporteurs Corning sont également disponibles dans un conditionnement en systèmes fermés standard et personnalisé. Les tubulures, connecteurs et matériaux peuvent être personnalisés en fonction des besoins individuels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de 10 g pour microsupport
À utiliser avec (application) Conçu pour simplifier les processus de mise à l’échelle
À utiliser avec (équipement) Bioréacteurs
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traitée
Type de produit Microsupports non traités Corning™
Matériau Polystyrène
Taille des particules (métrique) 125 à 212 μm
Quantité 10 g