Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human uPAR.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 4.7 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 4.69-300 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human uPAR. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | CD87, CD87 antigen, Monocyte activation antigen Mo3, plasminogen activator, urokinase receptor, uPAR, U-PAR, UPARurokinase plasminogen activator surface receptor, u-plasminogen activator receptor form 2, URKRMO3 |
| Identification génétique (Entrez) | 5329 |
| Afficher plus |