Learn More
Kinesis™ Régulateurs de contre-pression : Cassettes
Click to view available options
Pression:
40 psi
75 psi
Volume balayé:
125 μl
125 µl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Matériaux biocompatibles / résistants aux produits chimiques.
Spécification
Spécification
| Type | Cartouche |
| Volume balayé | 125 µl |
| À utiliser avec (application) | Régulateurs de contre-pression |
| Pression | 75 psi |