Learn More
Kinesis™ Raccords LuerTight™ : Tefzel
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,04 in
0,05 in
Couleur:
Naturel
Noir
À utiliser avec (équipement):
Luer femelle x femelle de 1/4-28 à fond plat
À femelle M6
À mâle 1/4-28
Conditionnement:
1 pièce
Description
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
- Fabrication en polymères inertes
Les adaptateurs Luer à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer femelle à n’importe quel Luer mâle dans une variété d’applications. À utiliser avec des adaptateurs de verrouillage Luer mâles pour une connexion plus sécurisée.
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur Luer fileté |
| Diamètre (impériale) interne | 0,04 in |
| Température (métrique) Max | 80°C |
| Matériau | ETFE |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (équipement) | Luer femelle x femelle de 1/4-28 à fond plat |