Learn More
Kinesis™ Soupapes d’arrêt
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Diamètre (métrique) externe:
0,317 cm
3,17 mm
Matériau:
PEEK
Tefzel (ETFE)
Pression max.:
500 psi (34 bars)
600 psig
Conditionnement:
1 pièce
Description
Permet d’arrêter rapidement un flux
- Supporte des pressions allant jusqu'à 500 psi.
- Permet d’arrêter rapidement un flux
- Toutes les soupapes comportent des orifices à fond plat 0,25-28 et sont munies de raccords.
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEEK |
| Pression max. | 500 psi (34 bars) |
| Type | Soupape d’arrêt |
| Volume (métrique) | 10 μL (Internal) |
| Diamètre (impériale) externe | 0.12 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 3,17 mm |