Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur pour verrerie à col étroit
Code produit. 10699892 Tous les produits Miele Produits
Change view
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 475 x 531 x 250 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
10699892 Dimensions (P x L x H) : 475 x 531 x 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10699892 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3881640
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier supérieur O 187 pour un chargement optimal de la verrerie à col étroit
  • Équipés de 34 buses d’injecteur
  • Dégagement vertical : 170 mm
  • Distribution de poudre impossible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier supérieur / unité d’injecteur
Modèle O 187
Profondeur (métrique) 475 mm
Hauteur (métrique) 250 mm
Largeur (métrique) 531 mm
Quantité 1 de chaque