Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur pour inserts
Code produit. 13364016 Tous les produits Miele Produits
Change view
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 475 x 531 x 215 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
13364016 Dimensions (P x L x H) : 475 x 531 x 215 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 13364016 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur undefined
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Panier supérieur O 188/2 pour un chargement optimal des différents inserts
  • Dégagement vertical : 165 mm, hauteur réglable +/- 20 mm
  • Avec bras de pulvérisation magnétique intégré
  • Aimant à utiliser avec les capteurs de bras de pulvérisation pour PG 8535, PG 8536
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier supérieur / ouverture à l’avant
Modèle O 188/2
À utiliser avec (équipement) G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 et PG 8536
Profondeur (métrique) 475 mm
Hauteur (métrique) 215 mm
Largeur (métrique) 531 mm
Quantité 1 de chaque