Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour congélateur vertical, acier inox
GREENER_CHOICE
Code produit. 16340766 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de 2 po
Boîtes de 3 po
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité Array unitSize
16340766 Boîtes de 2 po 4 x 3 1 pièce
16350766 Boîtes de 2 po 5 x 4 1 pièce
16370766 Boîtes de 3 po 4 x 4 1 pièce
16380766 Boîtes de 3 po 5 x 4 1 pièce
4 options
Code produit. 16340766
Marque: Heathrow Scientific™ HS2862HA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le rack pour congélateur vertical stocke les échantillons dans votre congélateur en toute sécurité. Construit à partir de racks en acier inox résistants à la corrosion compatibles avec les principales marques de congélateurs verticaux.
  • Rack pour congélateur vertical
  • Le rack est doté d’une poignée pour faciliter le transfert
  • Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
  • La tige de verrouillage maintient les boîtes de rangement de tubes en toute sécurité
Spécification
Description Rack pour congélateur vertical
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Argent
Capacité Boîtes de 2 po
Matériau Acier inoxydable
Positions 1
Forme Rectangular
Empilables Yes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Boîtes de tubes
Modèle HS2862HA
Nbre de racks 12
Nb par paquet 1 de chaque
Conditionnement Boîte
Longueur (métrique) 41,8 cm
Longueur (impériale) 16,4 in
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) 8,9 in
Type de produit Freezer Storage Rack
Étagères 4 Tiers
Hauteur (métrique) 22,5 cm
Array 4 x 3
Largeur (métrique) 14,1 cm