Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour congélateur vertical, acier inox
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Description
- Rack pour congélateur vertical
- Le rack est doté d’une poignée pour faciliter le transfert
- Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
- La tige de verrouillage maintient les boîtes de rangement de tubes en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Description | Rack pour congélateur vertical |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Boîtes de 2 po |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 1 |
| Forme | Rectangular |
| Empilables | Yes |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Boîtes de tubes |
| Afficher plus |