Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur pour médicaments
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
394 l
420 l
558 l
Modèle de porte:
Réversible, Fermeture automatique avec serrure
Verre à fermeture automatique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température réglée à +5°C, extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance de raccordement 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph, ultra efficace
- Affichage numérique avec écran tactile couleur de 2,4 in., résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
- Connectivité : interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
- Port d'accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité supplémentaire
- Alarmes optiques avancées et historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
- Éclairage intérieur vertical LED sur la paroi latéral gauche
- Serrure électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Spécification
| Type | Pharmacy Fridge |
| Capacité (métrique) | 558 l |
| Gamme de températures | 5°C |
| Capteur | PT1000 |
| Réfrigérant | R 600a |
| Modèle de porte | Réversible, Fermeture automatique avec serrure |
| No. of Doors | 1 |
| Étagères | 4 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Finition externe | White Powder-coated |
| Afficher plus |