Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 po.)
12 boîtes (3 in.)
15 boîtes (2 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
24 boîtes (2 po.)
25 boîtes (2 po.)
8 boîtes (100 mm)
9 boîtes (2 po.)
Boîtes de 2 ou 3 po
Dimensions (L x l x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Rack à accès latéral |
| Capacité | 20 boîtes (2 po.) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Cryoboîtes standards 2 po |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical ultra-basse température |
| Dimensions (L x l x H) | 679 x 140 x 225 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering