Learn More
Liebherr™ Congélateurs verticaux ultra-basse température
Code produit. p-7221859 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
477 L
700 L
Encombrement (métrique):
0,995 m2
1,30 m2
Capacité en flacons:
max. 26 325
max. 42768
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17260587
Marque: Liebherr™ SUFSG5001
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs verticaux Liebherr™ ultra-basse température jusqu’à -86°C garantissent un stockage fiable, économe en énergie et sûr, conforme à la norme EN 60068-3. Robuste, durable et convivial, avec une large plage de températures allant de -40°C à -86°C, conçu par Liebherr, le spécialiste de la réfrigération.
Deux modèles disponibles pour répondre à vos besoins de stockage et aux spécifications d’encombrement du laboratoire
Performances :
  • L’expertise en réfrigération de Liebherr garantit un bon équilibre entre le système de réfrigération à 2 étages et offre une gamme de contrôles de pression et de température pour des performances fiables et à long terme. Versions refroidies par eau disponibles pour éviter les émissions de chaleur locales
  • Le joint de porte multi-chambre réduit la consommation d’énergie et la condensation autour de la porte
Durabilité :
  • Les congélateurs Liebherr ULT utilisent uniquement des réfrigérants naturels conformes à la directive européenne F-Gas et à d’autres normes de durabilité.
  • Les congélateurs Liebherr ULT sont dotés d’une isolation en mousse de polyuréthane in situ améliorée grâce à des panneaux VIP de haute qualité pour une efficacité énergétique maximale, une faible émission de chaleur et une excellente stabilité de la température
Avantages pour l’utilisateur :
  • Design extérieur blanc propre et attrayant
  • Les 3 étagères en acier inoxydable, réglables en hauteur par incréments de 24 mm, s’adaptent à toutes les configurations de stockage et permettent une utilisation optimale du volume de la chambre
  • Contrôles intuitifs et conviviaux, y compris des fonctions d’alarme et de sécurité étendues pour une tranquillité d’esprit accrue. Système d’alarme et de surveillance à 3 étages
  • Ouverture facile de la porte avec clapet de décharge de pression chauffé et poignée de porte à levier métallique robuste
  • Large plage de températures de -40°C à -86°C pour une plus grande flexibilité afin de répondre aux diverses exigences de l’utilisateur
  • Le couvercle de l’unité amovible à clipser facilite l’accès au filtre du condenseur lavable pour simplifier la maintenance
  • Le bac de récupération en acier inoxydable incorporé dans le couvercle de l’unité permet de récupérer l’eau de la chambre, ce qui facilite beaucoup cette partie du dégivrage et du nettoyage.
  • Fonctionnement silencieux et faible émission de chaleur pour une plus grande flexibilité d’implantation. Niveau de puissance sonore de 47 dB(A).
  • La gestion intelligente de la batterie garantit que la batterie est toujours chargée : le stockage des données et la fonctionnalité d’alarme sont assurés même en cas de panne de courant.
 Exportation / surveillance des données :
  • Port USB pour l’exportation des données de température.
  • Interfaces pour la surveillance externe de la température telles que la SmartMonitoring innovante de Liebher : Stockage en nuage hébergé par Liebherr pour une sécurité des données maximale, basé sur le Web et accessible n’importe où dans le monde entier, tableau de bord convivial avec une multitude de fonctions supplémentaires très utiles, développées et maintenues par l’équipe de développement logiciel interne de Liebherr.
  • Deux ports d’accès de 28 mm pour une surveillance externe, positionnés en haut et en bas à l’arrière de la chambre pour faciliter le positionnement de la sonde.
Spécification
Type Congélateur ultra-basse température
Capacité (impériale) 16,8 pi3
Capacité (métrique) 477 L
Gamme de températures -40 °C à 86 °C
Résolution de la température 0,1 °C
Stabilité de la température ±3,0°C
No. of Doors 1 (2 compartiments)
Porte intérieure 2
Côté charnière Charnière du côté droit
Matériau de la hotte Acier émaillé à l’époxy
Isolation Mousse en polyuréthane
Finition externe Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 14001, ENERGYSTAR, REACH
Modèle Vertical, SUFsg 5001
Affichage LCD
Roulettes Fixes à l’arrière, pivotantes/avec frein à l’avant
Couleur Blanc
Type de condenseur Refroidissement par air
Type de contrôle Protégé par mot de passe, numérique avec écran LCD
Ports 2 ports d’accès arrière de 28 mm
Gamme de produits Liebherr MediLine ULT
Garantie 2 ans, pièces et main-d’œuvre
Dégivrage Manuel
Pic de variation à-80°C ± 3 K
Temps de préchauffage de -80 C à -50 C 380 min.
Dimensions (P x l x H) extérieures 1082 x 920 x 1966 mm (42,6 x 36,2 x 77,4 po)
Dimensions (P x l x H) intérieures 605 x 606 x 1300 mm (23,8 x 23,9 x 51,2 po)
Encombrement (impériale) 10,72 pi2
Encombrement (métrique) 0,995 m2
Options de surveillance Analogique, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring
Sécurité d’accès Serrure
Sorties de données USB, température analogique 4-20 mA
Protection des points de consigne Commande de sécurité indépendante installée
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Type de bouchon CEE 7/7
Alimentation électrique 120/230 V, 50 Hz, 1 600 W, 10,0 A
Consommation d’énergie 7,9 kWh/24 h
Concept écologique Isolation sans CFC, réfrigérants PRG < 6
Capacité en flacons max. 26 325
Ratio énergie/flacon 3 300 flacons/kWh/24 h
Ratio encombrement/flacon (impériale) 2 450 flacons/pi2
Ratio flacon/encombrement (métrique) 26 440 flacons/m2
Compresseur 2 étages
Réfrigérant R290 / R170
Poids à l’expédition (impériale) 617 lb
Poids à l’expédition (métrique) 280 kg
Poids (impériale) 545 lb
Poids (métrique) 247 kg
Capacité Boîtes, (352 x 50 mm)
Capacité du portoir 16