Learn More
Norme d'uranium : U à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 17957989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17957989 50 mL 50mL
17999269 100 mL 100mL
17948669 500 mL 500mL
17937679 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17957989 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPUN50
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'uranium : U à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Uranium
CAS 7440-61-1
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Uranium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire U
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme U
Formule InChI InChI=1S/U
SMILES [U]
Nom IUPAC uranium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 238.029
Quantité 50 mL
Poids de la formule 238,051 g/mol