Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urée, + de 99 %, pour la biochimie
Code produit 11916921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11916921 1 kg Bouteille en plastique 1kg
11926921 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916921 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 434720010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    65.65€ / 1kg
    Économisez 12.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Note relative au nom For Biochemistry
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.1% max.
Conditionnement Bouteille en plastique
Résidus après l’allumage 0.1% max
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire H2NCONH2
Merck Index 15,10052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie