Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urée, + de 99 %, pour la biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Urea |
| Point de fusion | 131.0°C to 135.0°C |
| Note relative au nom | For Biochemistry |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7.5 to 9.5 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 0.1% max. |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Afficher plus |