Learn More
Urée, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Urea |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 2.5 kg |
| Gravité spécifique | 1L = 1.32kg |
| Poids de la formule | 60.06 |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED |