Learn More
Urée, pour la biochimie, spécialement pure, Fisher Chemical
Code produit. 11438922 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11438922
Marque: Fisher Chemical U/P610/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL 8022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Point de fusion 131°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 250 g
Poids de la formule 60.06g/mol
Tension de vapeur 1.25mmHg 25
Forme physique Solide