Learn More
Urée, Fluka Honeywell™
Conforme aux normes analytiques de Ph. EUR., BP, USP, 99,0 à 100,5 %, 99,0à 101,0 % (calc. à la substance sèche)
Marque:  Honeywell Fluka 15604H-2.5KG
Informations supplémentaires : CAS : 57-13-6 Poids : 2.50000kg
Quantité 2.5 kg
Code produit. 16645743
  • 41.79€ / 2.50kg
Date d’expédition estimée: 01-12-2021
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
57-13-6
1176
CHEBI:48376
Spécification
Complying
Plastic Bottle
Max. 0.1 %
57-13-6
CHEBI:48376
99.0 - 100.5 %
Max. 1.0 %
Complying
2.5 kg
1176
Crystalline (Granular)
Réactif Pharmacopée produits organiques