Learn More
Liofilchem™ Urea/Indole Broth
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Medium for urease and indole test.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 10°C to 25°C |
| Origine de la fabrication | Italy |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Stérilité | Non stérile |
| Classe d’organisme cible | Gram-negative Bacteria, Coliforms |
| Quantité | 100 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.