Learn More
Uréase, haricots jaunes, Thermo Scientific™
Code produit. 15474049
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 15474049
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61455.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Adapté à la détermination de l’urée. Il est également utilisé comme réactif chimique, produit intermédiaire pharmaceutique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-13-5
Numéro MDL MFCD00070858
Synonyme EC 3.5.1.5,Urea amidohydrolase
Spécification
Nom chimique ou matériau Urease
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water.
Forme physique Poudre lyophilisée, 480 kDa