Learn More
Ureidopropionic acid, MedChemExpress
Code produit. 16425576
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16425576
Marque: Medchem Express HY113285
MedChemExpress Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ureidopropionic acid
Forme physique Powder
CAS 462-88-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H8N2O3
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme 3-Ureidopropionic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (946.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCNC(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.