Learn More
Uréthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-210718
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
51-79-6
C3H7NO2
89.09
MFCD00007966
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
5641
CHEBI:17967
Carbamate d’éthyle
CCOC(=O)N
51-79-6
C3H7NO2
89.09
MFCD00007966
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
5641
CHEBI:17967
Carbamate d’éthyle
CCOC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Urethane
Note relative au nom 97%
Point de fusion 47.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 182.0°C to 184.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCO2C2H5
Quantité 50 g
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Merck Index 15,10059
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (125g/100 mL),chloroform,(111g/100 mL),ether (66.67g/100 mL),glycerol,(40g/100 mL),,slightly soluble in olive oil (3g/100 mL)
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Urethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.