Learn More
Uridine-5’-triphosphate sel trisodique, ≥ 97 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11423180 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423180 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11423180 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210121791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    766.50€ / 1g
    Économisez 38.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 19817-92-6
Formule moléculaire C9H12N2Na3O15P3
Poids moléculaire (g/mol) 550.09
Numéro MDL MFCD11045990
Clé InChI MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonyme uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
CID PubChem 131675549
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine-5'-Triphosphate trisodium salt
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Nom IUPAC trisodium ; (2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxyméthyl]oxolane-3,4-diolate
Poids de la formule 550.09