Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine 5’-triphosphate, sel trisodique, hydraté, 90 %
Code produit 10793031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793031 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10793031 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226310010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
Point de fusion >140.0°C
CAS 19817-92-6
Couleur Blanc
pH 3.0 to 5.0 (0.5% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 8% max. (105°C, 5 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Formule moléculaire C9H12N2Na3O15P3
Numéro MDL MFCD11045990
Merck Index 10, 9688
Synonyme uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70% to 80% (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Clé InChI MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Nom IUPAC trisodium ; (2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxyméthyl]oxolane-3,4-diolate
Poids moléculaire (g/mol) 550.09
CID PubChem 131675549
Poids de la formule 550.1
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Ungraded