Learn More
Uridine, 99,52 %, MP Biomedicals™
Code produit 11422081 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11422081 50 g
11412081 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422081 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219476350
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 58-96-8
Formule moléculaire C9H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.203
Clé InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonyme uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
CID PubChem 89495556
Nom IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 99.52%
Forme physique Poudre