Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99 %
Code produit 10274900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10274900 25 g Flacon en verre 25g
10091993 1 g Flacon en verre -
10513691 100 g Flacon en verre 100g
10012783 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10274900 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 140770250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-96-8
Formule moléculaire C9H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Numéro MDL MFCD00006526
Clé InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonyme uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
CID PubChem 89495556
Nom IUPAC 1-[(Rs)--dihydroxy--(hydroxyméthyl)oxolan--yl]pyrimidine--dione3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Uridine
Absorbance 0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Point de fusion 162.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 31, 23
Merck Index 15, 10062
Rotation spécifique + 8.40
Spectrophotométrie 98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
Transmittance 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline