Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99 %
Code produit 11482258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482258 5 g 5g
11492258 25 g -
11402268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482258 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A15227.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.22€
    36.65€ / 5g
    Économisez 7.57€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Uridine, 99 %, C9H12N2O6, numéro CAS-58-96-8, uracile, 1-bêta-d-ribofuranosyl, uracile riboside, d-uridine, bêta-uridine, uracile 1-bêta-d-ribofuranosyl, uridine, unii-whi7hq7h85, urd, b-uridine, uridine, 100 g, 754904, 200-407-5, 244,2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Uridine plays a vital role in the glycolysis pathway of galactose. It is used as a precursor in the production of CDP-choline. It is an important nutrient and widely used as a dietary supplement. It improves brain cholinergic functions and hepatic mitochondrial function in certain liver toxins. It plays a major role in pain physiology and brain energy utilization to maintain ATP production under restricted oxygen conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’uridine joue un rôle vital dans la voie de la glycolyse du galactose. Il est utilisé comme précurseur dans la production de la CDP-choline. Il s’agit d’un élément nutritif important et largement utilisé comme complément alimentaire. Il améliore les fonctions cholinergiques du cerveau et la fonction mitochondriale hépatique dans certaines toxines du foie. Il joue un rôle majeur dans la physiologie de la douleur et l’utilisation de l’énergie du cerveau pour maintenir la production d’ATP dans des conditions d’oxygène restreintes.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-96-8
Formule moléculaire C9H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.203
Numéro MDL MFCD00006526
Clé InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonyme uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
CID PubChem 89495556
Nom IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine
Point de fusion 166°C to 169°C
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 5 g
Beilstein 754904
Merck Index 149877
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethylsulfoxide,and methanol.
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 99%