Learn More
Uridine, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11497431 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497431 5 g 5g
11407441 10 g 10g
11417441 25 g -
11427441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11497431 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210321605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.90€
    39.90€ / 5g
    Économisez 2.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58-96-8
Formule moléculaire C9H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.203
Clé InChI DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonyme uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
CID PubChem 89495556
Nom IUPAC 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Quantité 5 g
Poids de la formule 244.2
Forme physique Poudre