Learn More
Urolithin A, MedChemExpress
Code produit. p-200095833
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16492616
Marque: Medchem Express HY100599
MedChemExpress Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Urolithin A
CAS 1143-70-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H8O4
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (131.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
Poids moléculaire (g/mol) 228.2
Poids de la formule 228.2
Pourcentage de pureté 95.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado