Learn More
Invitrogen™ Human Uromodulin (UMOD) ELISA Kit
Code produit. 15425173
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15425173
Marque: Invitrogen™ EHUMOD
ELISA
The Human Uromodulin (UMOD) ELISA quantitates Hu UMOD in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu UMOD. Principle of the method The Human UMOD solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène code l’uromoduline, la protéine la plus abondante dans l’urine normale. Son excrétion dans l’urine résulte du clivage protéolytique de l’ectodomaine de son homologue ancré dans le glycosylphosphatidylinositol, situé sur la surface cellulaire luminale de la boucle de Henle. L’uromoduline peut agir comme un inhibiteur constitutif de la cristallisation du calcium dans les fluides rénaux. L’excrétion d’uromoduline dans l’urine peut constituer une défense contre les infections des voies urinaires causées par les bactéries uropathogènes. Les défauts de ce gène sont associés à la maladie rénale kystique médullaire 2 (MCKD2) et à la néphropathie hyperuricémique juvénile familiale (FJHN), deux maladies rénales autosomiques dominantes. Ces troubles se caractérisent par une hyperuricémie juvénile, une goutte ainsi qu’une insuffisance rénale progressive. Bien que plusieurs variantes de transcription puissent exister pour ce gène, les natures pleine longueur de seulement deux variantes ont été décrites jusqu’à présent. Elles représentent les principales variantes de ce gène et codent la même isoforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Numéro d’adhésion P07911
Plage de dosage 40,96-10,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 40 pg/ml
Plage d’étalonnage 40 pg/ml à 10,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cet anticorps de la paire ELISA détecte la uromoduline humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 7369
Symbole de gène(s) ADMCKD2,FJHN,HNFJ,HNFJ1,MCKD2,THGP,THP
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme ADMCKD2, FJHN, HNFJ, HNFJ1, MCKD2, THGP, THP
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min