Learn More
Ursolic acid, MedChemExpress
Code produit. 16438878
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16438878
Marque: Medchem Express HYN0140
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Ursolic acid (Prunol) is a natural pentacyclic triterpenoid carboxylic acid, exerts anti-tumor effects and is an effective compound for cancer prevention and therapy.
Ursolic acid (Prunol) is a natural pentacyclic triterpenoid carboxylic acid, exerts anti-tumor effects and is an effective compound for cancer prevention and therapy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ursolic acid
CAS 77-52-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H48O3
Quantité 10 mg
Synonyme Prunol Urson Malol
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (72.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@](C(O)=O)5CC[C@](C)4[C@@](C)3CC[C@@]12[H]
Poids moléculaire (g/mol) 456.7
Poids de la formule 456.7
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.