Learn More
BINDER™ Convertisseur d’interface
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Logiciel APT-COM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ensemble de câble USB / RS422 - RS 422 et convertisseur d’interface RS 422 / USB pour la connexion à un distributeur à fiche à 10 voies ou pour la connexion à une unité (convertisseur alimenté par USB)
Spécification
Spécification
| Description | Convertisseur d’interface - Jeu de câbles RS 422 et convertisseur d’interface RS 422 / USB pour le raccordement à un répartiteur 10x ou à un appareil, alimentation par USB |
| À utiliser avec (équipement) | Logiciel multi-gestion APT-COM™ |
| Matériau | Plastique |
| Type | Accessoire, convertisseur alimenté par USB |
| À utiliser avec (application) | Logiciel APT-COM |