Learn More
USL311, MedChemExpress
Code produit. 16494798
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16494798
Marque: Medchem Express HY114244
MedChemExpress USL311 is a selective CXCR4 antagonist, with anti-tumor activity. USL311 prevents the binding of stromal-cell derived factor-1 (SDF-1 or CXCL12) to CXCR4.
USL311 is a selective CXCR4 antagonist, with anti-tumor activity. USL311 prevents the binding of stromal-cell derived factor-1 (SDF-1 or CXCL12) to CXCR4.
Spécification
Nom chimique ou matériau USL311
CAS 1373268-67-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H34N6O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 18.57 mg/mL (43.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=NC(N2CCN(C3CCN(C(C)C)CC3)CCC2)=CC=C1)NC4=CC=NC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 422.57
Poids de la formule 422.57
Pourcentage de pureté 99.78%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.