Learn More
Impuretés de métaux précieux USP B (sans Os), SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ir | 100mg/kg |
| Pd | 100mg/kg |
| Pt | 100mg/kg |
| Rh | 100mg/kg |
| Ru | 100 mg/kg |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metals Impurities B (without Os) |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | 15% HCl |
| Quantité | 125 ml |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 100 mg/kg |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire