Learn More
Norme USP Reagent Water Rw Total Organic Carbon (TOC), pour analyseurs Sievers 900/M9, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 14802171 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 ml
Conditionnement:
35mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14802171 40 ml 35mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14802171 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RTOCW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.15€
    81.09€ / 35mL
    Économisez 4.06€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification et pureté extrêmement élevées, produites à partir d’eau préparée par un procédé exclusif
  • Présentés en flacons fabriqués, nettoyés et lessivés par un procédé exclusif spécifique au produit
Informations sur la commande
L’article doit être commandé et expédié séparément par l’envoi de ColdChain
Spécification
Conditionnement Flacon en verre COT avec septa et bouchon
Forme physique Liquide
Technique Analyse COT
À utiliser avec (équipement) Analyseurs Sievers 900/M9
Type Norme TOC
Solvent or Matrix Eau
Quantité 40 ml