Learn More
Benchmark Scientific™ UV-C Indicator Card for Research Use Only
Click to view available options
:
Benchmark Scientific™ UV-C Indicator Card
Description
- Changes color in the presence of UV-C
- Used to verify operation of UV-C lamps
- Double sided
- For research use only
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Confirm Operation of UV-C Lights |
| À utiliser avec (équipement) | UV-Clave |
| Modèle | Double-Sided Card |
| Indicateur de stérilisation | Color Change Indicator |
| Stérilité | Non stérile |