Learn More
Spectrum Labs™ Détecteur UV
Code produit. 11949338
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Collecteur de fractions CF-2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11949338
Marque: Spectrum Labs™ 142602
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Détecteur UV 2 longueurs d'ondes fixes 254 et 280nm
• Affichage numérique de l'absorbance
• Matériaux inertes et biocompatibles en contact avec le fluide: PEEK™, PTFE, Tefzel™ et quartz
• Cellule à flux continu montée sur le côté du boîtier TO 5mm, volume 34μL, pression maxi 2,8 bar
• Auto zéro sur le solvant
• Lampe à mercure recouverte de phosphore
• Détecteur UV 254 + 280nm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Collecteur de fractions CF-2
Modèle Modèle : 280