Learn More
Biochrom Semi-micro cuve en silice de qualité UV avec couvercle et parois noirs
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 μl
800 μl
Conditionnement:
1 pièce
8 pièces
Description
- Fabrication en silice de qualité UV
- 10Longueur de trajet de mm
- 4Largeur interne en mm
- Volume utile minimum 800μL
- Dimensions externes 12,5 mm x 45 mm
- S’adapte aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Spécification
Spécification
| Type | Semi-micro cuve standard |
| Capacité (métrique) | 400 μl |
| Matériau | Silice de qualité UV |
| Largeur (métrique) intérieure | 4 mm |
| Quantité | 8 Paquets |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les spectrophotomètres Ultrospec à double faisceau |
| Largeur (métrique) | 12,5 mm |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction