Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
Click to view available options
Intensité lumineuse:
1780 mW/cm2
1 100 mW/cm2
1 350/1 100 mW/cm2
2300 mW/cm2
265/350 mW/cm2
340 mW/cm2
400 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Puissance en watts:
4 W
6 W
8 W
15 W
30 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre
- Lampe UV 6 W
- Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
- Fournie avec tube UV et filtre
- Recherche et dénombrement d’E. coli
- Lampe UV 254 nm
Spécification
Spécification
| Puissance en watts | 30 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Profondeur (métrique) | 140 mm |
| Hauteur (métrique) | 117 mm |
| Longueur (métrique) | 505 mm |
| Intensité lumineuse | 1780 mW/cm2 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Type de produit | Lampe à UV |