Learn More
Fisherbrand™ Lampe UV, double longueur d’onde
Code produit. 15449689 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Accu100
Accu500
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15449689
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisation comme méthode de purification. La lampe UV Fisher Scientific™ à double longueur d’onde peut être utilisée en association avec d’autres méthodes pour réduire la reproduction microbienne dans l’eau purifiée.
  • Pour systèmes d’eau ultra-pure Accu100 et Accu500
  • Empêche la reproduction microbienne
Spécification
Description 185/254 nm
À utiliser avec (équipement) Accu100