Learn More
UVP Lampe UV UVL-24 EL portative 220 V 50 Hz 4 W 254 nm UVP
Code produit. 11788251
Click to view available options
Tension:
220 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11788251
Marque: UVP 95026902