Learn More
UVP Lampe UV UVM-26 EL portative 220 V 50 Hz 6 W 302 nm UVP
Code produit. 11748251
Click to view available options
Tension:
220 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11748251
Marque: UVP 95027602