Learn More
Greiner Bio-One Microplaque UV-Star™ à 384 puits, à fond plat
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Utilisée pour la détermination des acides nucléiques à 260 nm/280 nm
- Résistante au DMSO
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Cycloolefin |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 15 à 110 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 131 μl |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction