Learn More
Greiner Bio-One Microplaques UV-Star™ à 96 puits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Fond des puits enduit d’un film μClear pour garantir un faible bruit de fond pour des mesures plus précises
- Une technique de moulage innovante élimine la possibilité de détachement du film
- Fournies sans couvercle
- Les puits cheminée réduisent la contamination croisée
- Mesure de l’ADN à 260/280 nm
- Mesure des protéines 280 nm
Service Plan
Non
Garantie
Non
Spécification
Spécification
| BreakApart | Non |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | Sachets intérieurs de 10 |
| Type de liaison | Anti-fixation |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cycloolefin |
| Volume (métrique) du puits | 25 à 340 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |